Tisk…
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909497-1G OR909497-5G
APOSOR909497-1GEA 7340 CZK
APOSOR909497-1G APOSOR909497-5G
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01912571
CAS číslo: 5429-00-5