Tisk…
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
OR909495-1G
APOSOR909495-1GEA 6880 CZK
APOSOR909495-1G
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01067639
CAS číslo: 35681-40-4