Tisk…
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Methylpiperidino)ethanol, 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanol
OR909465-10G OR909465-1G
APOSOR909465-10GEA 0 CZK
APOSOR909465-10G APOSOR909465-1G
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188565
CAS číslo: 21156-84-3