Tisk…
1-Phenylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909425-1G OR909425-25G OR909425-5G
APOSOR909425-1GEA 1620 CZK
APOSOR909425-1G APOSOR909425-25G APOSOR909425-5G
1-Phenylpiperidine 98%
1-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129777
CAS číslo: 4096-20-2