Tisk…
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 1540 CZK
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00224248
CAS číslo: 3097-21-0