7-Methoxybenzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909389-1G
OR909389-5G
APOSOR909389-1GEA
3770
CZK
APOSOR909389-1G
APOSOR909389-5G
7-Methoxybenzofuran 95%
7-Methoxybenzofuran
Vzorec:
C₉H₈O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01310825 CAS číslo: 7168-85-6 |