Tisk…
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909388-100G OR909388-10G OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA 12800 CZK
APOSOR909388-100G APOSOR909388-10G APOSOR909388-25G
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971197
CAS číslo: 36276-24-1