4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR909386-1G
OR909386-250MG
APOSOR909386-1GEA
1620
CZK
APOSOR909386-1G
APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₄BrNO MW: 210.03 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD15144645 CAS číslo: 713141-12-9 |