Tisk…
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909370-5G
APOSOR909370-5GEA 2610 CZK
APOSOR909370-5G
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662390
CAS číslo: 90050-59-2