Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909356-1G OR909356-5G
APOSOR909356-1GEA 5790 CZK
APOSOR909356-1G APOSOR909356-5G
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276758
CAS číslo: 62882-08-0