Tisk…
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909354-1G OR909354-250MG
APOSOR909354-1GEA 3150 CZK
APOSOR909354-1G APOSOR909354-250MG
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03727244
CAS číslo: 473249-36-4