Tisk…
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909353-1G OR909353-5G
APOSOR909353-1GEA 1210 CZK
APOSOR909353-1G APOSOR909353-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06260724
CAS číslo: 313735-67-0