Tisk…
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909350-1G OR909350-25G OR909350-5G
APOSOR909350-1GEA 3110 CZK
APOSOR909350-1G APOSOR909350-25G APOSOR909350-5G
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole
Vzorec: C₉H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143570
CAS číslo: 221548-24-9