Tisk…
6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909336-1G OR909336-25G OR909336-5G
APOSOR909336-1GEA 4140 CZK
APOSOR909336-1G APOSOR909336-25G APOSOR909336-5G
6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
6-Chloro-7-methylquinoxaline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143565
CAS číslo: 646504-79-2