Tisk…
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR909331-1G OR909331-250MG
APOSOR909331-1GEA 11250 CZK
APOSOR909331-1G APOSOR909331-250MG
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,487 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143560
CAS číslo: 1215205-87-0