Tisk…
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR909307-5G
APOSOR909307-5GEA 2610 CZK
APOSOR909307-5G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00493866
CAS číslo: 2034-23-3