5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909301-1G
OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA
1410
CZK
APOSOR909301-1G
APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec:
C₈H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00754728 CAS číslo: 5400-75-9 |