tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9093-25G
OR9093-5G
OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA
1160
CZK
APOSOR9093-25G
APOSOR9093-5G
APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₃NO₃ Bod tání: 47…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861741 CAS číslo: 398489-26-4 UN: 3335 ADR: 9,III |