4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909286-5G
APOSOR909286-5GEA
6290
CZK
APOSOR909286-5G
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₆H₉BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16249535 CAS číslo: 60061-60-1 |