Tisk…
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909285-1G OR909285-5G
APOSOR909285-1GEA 0 CZK
APOSOR909285-1G APOSOR909285-5G
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
5-Isopropyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556133
CAS číslo: 49633-25-2