Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909279-25G OR909279-5G
APOSOR909279-25GEA 9200 CZK
APOSOR909279-25G APOSOR909279-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014565
CAS číslo: 2305-79-5