Tisk…
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
OR909237-1G OR909237-5G
APOSOR909237-1GEA 1740 CZK
APOSOR909237-1G APOSOR909237-5G
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037152
CAS číslo: 1135-67-7