Tisk…
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909227-1G OR909227-5G
APOSOR909227-1GEA 4770 CZK
APOSOR909227-1G APOSOR909227-5G
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11172805
CAS číslo: 99799-04-9