Tisk…
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909225-25G OR909225-5G
APOSOR909225-25GEA 12400 CZK
APOSOR909225-25G APOSOR909225-5G
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196469
CAS číslo: 26926-55-6