Tisk…
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-N-methylaniline
OR909224-25G OR909224-5G
APOSOR909224-25GEA 16140 CZK
APOSOR909224-25G APOSOR909224-5G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,1790 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093822
CAS číslo: 10541-78-3