Tisk…
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 827 CZK
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Bod tání: 36…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115305
CAS číslo: 141699-55-0