Tisk…
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909193-1G OR909193-25G OR909193-5G
APOSOR909193-1GEA 3540 CZK
APOSOR909193-1G APOSOR909193-25G APOSOR909193-5G
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029539
CAS číslo: 77842-31-0