Tisk…
5-Chloro-8-methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909168-1G OR909168-5G
APOSOR909168-1GEA 4270 CZK
APOSOR909168-1G APOSOR909168-5G
5-Chloro-8-methylquinoline 98%
5-Chloro-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463515
CAS číslo: 78941-95-4