Tisk…
7,8-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909167-1G OR909167-5G
APOSOR909167-1GEA 6220 CZK
APOSOR909167-1G APOSOR909167-5G
7,8-Dichloroquinoline 98%
7,8-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026044
CAS číslo: 703-49-1