Tisk…
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909155-1G OR909155-25G OR909155-5G
APOSOR909155-1GEA 3540 CZK
APOSOR909155-1G APOSOR909155-25G APOSOR909155-5G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline
Vzorec: C₉H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855820
CAS číslo: 23530-64-5