Tisk…
3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909145-1G OR909145-5G
APOSOR909145-1GEA 4770 CZK
APOSOR909145-1G APOSOR909145-5G
3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline
Vzorec: C₈H₇ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855819
CAS číslo: 14030-84-3