3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(tert-Butyl)pyrazole
OR909140-5G
APOSOR909140-5GEA
5360
CZK
APOSOR909140-5G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00127337 CAS číslo: 15802-80-9 |