Tisk…
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909137-10G OR909137-1G OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA 16340 CZK
APOSOR909137-10G APOSOR909137-1G APOSOR909137-5G
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04614735
CAS číslo: 3226-47-9