Tisk…
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909100-100G OR909100-25G
APOSOR909100-100GEA 7280 CZK
APOSOR909100-100G APOSOR909100-25G
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002772
CAS číslo: 6342-77-4