Tisk…
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 16370 CZK
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₈BrClO
MW: 247.53 g/mol
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051586
CAS číslo: 205178-80-9
UN: 3261
ADR: 8 III