Tisk…
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909092-1G OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA 2360 CZK
APOSOR909092-1G APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00995159
CAS číslo: 15197-75-8