Tisk…
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909084-25G OR909084-5G
APOSOR909084-25GEA 13630 CZK
APOSOR909084-25G APOSOR909084-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₈H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544341
CAS číslo: 105655-01-4