Tisk…
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Bromo-5-iodo-2-metnylbenzene
OR909079-100G
APOSOR909079-100GEA 4700 CZK
APOSOR909079-100G
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
2-Bromo-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆BrI
MW: 296,9300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779014
CAS číslo: 26670-89-3