Tisk…
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR909064-1G
APOSOR909064-1GEA 2280 CZK
APOSOR909064-1G
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109431
CAS číslo: 27187-13-9