Tisk…
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909002-1G OR909002-5G
APOSOR909002-1GEA 1160 CZK
APOSOR909002-1G APOSOR909002-5G
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
5-Amino-6-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
MW: 178.6200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02947117
CAS číslo: 341010-40-0