Tisk…
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9090-5G OR9090-1G OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA 787 CZK
APOSOR9090-5G APOSOR9090-1G APOSOR9090-10G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Vzorec: C₁₆H₁₅NO
Bod varu: 350…355 °C
Hustota: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00964539
CAS číslo: 40320-60-3