Tisk…
3-Nitrobiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-1,1'-biphenyl
OR908979-100G OR908979-25G
APOSOR908979-100GEA 16340 CZK
APOSOR908979-100G APOSOR908979-25G
3-Nitrobiphenyl 98%
3-Nitrobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007245
CAS číslo: 2113-58-8