Tisk…
6-Methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908976-100G OR908976-25G
APOSOR908976-100GEA 7670 CZK
APOSOR908976-100G APOSOR908976-25G
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006804
CAS číslo: 91-62-3