Tisk…
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908968-1G OR908968-5G
APOSOR908968-1GEA 12830 CZK
APOSOR908968-1G APOSOR908968-5G
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02269197
CAS číslo: 2585-04-8