Tisk…
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908961-10G OR908961-1G OR908961-5G
APOSOR908961-10GEA 20270 CZK
APOSOR908961-10G APOSOR908961-1G APOSOR908961-5G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179132
CAS číslo: 34165-07-6