Tisk…
1,4,7,10-Tetraazacyklododekan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclen
OR9089-25G OR9089-5G OR9089-100G
APOSOR9089-25GEA 787 CZK
APOSOR9089-25G APOSOR9089-5G APOSOR9089-100G
1,4,7,10-Tetraazacyklododekan 97%
1,4,7,10-Tetraazacyklododekan
Vzorec: C₈H₂₀N₄
MW: 172.27
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066281
CAS číslo: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN: 1759
ADR: 8 III