Trifenylfosfin 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9088-1KG
OR9088-250G
OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA
2240
CZK
APOSOR9088-1KG
APOSOR9088-250G
APOSOR9088-5KG
Trifenylfosfin 99+%
Trifenylfosfin
Vzorec:
C₁₈H₁₅P Bod varu: 360 °C Bod tání: 78…82 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 181 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003043 CAS číslo: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 |