4-tert-Butylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G
OR9087-25G
OR9087-5G
OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA
787
CZK
APOSOR9087-1G
APOSOR9087-25G
APOSOR9087-5G
APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₇N MW: 163.26 Bod varu: 124 °C Hustota: 0.927 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 107 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00040754 CAS číslo: 39895-55-1 UN: 2735 ADR: 8 III |