Tisk…
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichloro-2-methylaniline
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 21490 CZK
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
3,4-Dichloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855814
CAS číslo: 62077-25-2