Tisk…
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908515-1G OR908515-5G
APOSOR908515-1GEA 953 CZK
APOSOR908515-1G APOSOR908515-5G
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉BO₂
Bod tání: 167…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16876786
CAS číslo: 363166-79-4